Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
  LENZ05000414
Multiple adapters
  LENZ05000414
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
SFr. 53.40
1 * 1 ST
DURAN®, vetro borosilicato 3.3.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature
  • Espansione termica minima che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con due prese standard 29/32 terra e un cono standard 29/32 terra. Collo laterale inclinato verso l'alto con un angolo di 105°.
  • Dimensione cono:
    29/32 NS
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Seq:
    03