Multiple adapters
19/26 NS, 19/26 NS
Catalog # LENZ05000222
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza alle alte temperature
- Espansione termica minima che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con due prese standard 29/32 terra e un cono standard 29/32 terra. Collo laterale inclinato verso l'alto con un angolo di 105°.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Dimensione cono:19/26 NS
- Cono femmina:19/26 NS
- Seq:02