Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti separatori conici
Imbuti separatori conici
1000 ml, 29/32 NS, -
Catalog # 527-1140
Supplier:   Lenz Laborglas
Imbuti separatori conici
Catalog # 527-1140
Supplier:  Lenz Laborglas
Imbuti separatori conici
Imbuti separatori conici
1000 ml, 29/32 NS, -
Price
SFr. 191.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato, con tappo in NS-PE.
Con attacco e gambo liscio. Disponibile con chiave in vetro pieno intercambiabile o, in alternativa, chiave in PTFE per evitare l'uso di grasso. Con o senza graduazioni.
Documents
Specifications
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Capacità:
    1000 ml
  • Divisione:
    -