Imbuti separatori conici
250 ml, 29/32 NS, -
Codice catalogo 527-1133
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato, con tappo in NS-PE.
Con attacco e gambo liscio. Disponibile con chiave in vetro pieno intercambiabile o, in alternativa, chiave in PTFE per evitare l'uso di grasso. Con o senza graduazioni.
Specifiche
- Cono femmina:29/32 NS
- Capacità:250 ml
- Divisione:-