Imbuti separatori conici
100 ml, 19/26 NS, -
Codice catalogo 527-1132
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato, con tappo in NS-PE.
Con attacco e gambo liscio. Disponibile con chiave in vetro pieno intercambiabile o, in alternativa, chiave in PTFE per evitare l'uso di grasso. Con o senza graduazioni.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
LENZ04000073_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Cono femmina:19/26 NS
- Capacità:100 ml
- Divisione:-