Rubinetti tridirezionali
4,0 mm, 24,0 NS
Codice catalogo 201-3135
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
In vetro borosilicato DURAN®, con chiavetta in vetro pieno o PTFE
- Chiavette NS con foto T sostituibili
- Dispositivo di ritegno filettato
- Perdita di tenuta conforme alla norma DIN 12540-1
DIN 12554
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificati BSE/TSE
Specifiche
- Ø foro:4,0 mm
- Rubinetto:24,0 NS