Rubinetti tridirezionali
2,5 mm, 14,5 NS
Catalog # 201-1192
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
In vetro borosilicato DURAN®, con chiavetta in vetro pieno o PTFE
- Chiavette NS con foto T sostituibili
- Dispositivo di ritegno filettato
- Perdita di tenuta conforme alla norma DIN 12540-1
DIN 12554
Specifications
- Ø foro:2,5 mm
- Rubinetto:14,5 NS