Pipette tips, Labtip
Labtip 1000, 200 - 1000 µl, 71 mm, Blu, Thermo Scientific Finn pipette, Bulk, bag of 1000
Codice catalogo 613-7444
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pipette tips, Labtip
Codice catalogo 613-7444
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These standard pipette tips are made from 100% virgin PP. Available in clear, yellow, and blue, these tips are ideal for general lab use across countless liquid transfer applications.
- Non filtered tips for general laboratory usage
- Non sterile packaging in both racked and bulk options
Specifiche
- Confezione:Bulk, bag of 1000
- Volume:200 - 1000 µl
- Lunghezza:71 mm
- Stile punta:Labtip 1000
- Colore puntale:Blu
- Per uso con:Thermo Scientific Finn pipette
- Cat. No.:613-7444
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)