Secchi
bianco, 17 L, 340 mm, 310 mm
216-1612
: KARTELL
In LDPE bianco.
- Buona resistenza chimica e termica
- Con scala a incrementi di 1 litro
- Con beccuccio
Per applicazioni industriali e in laboratorio. Per applicazioni industriali e in laboratorio. Con manico in acciaio e presa in plastica.
- Capacità:17 L
- Colore:bianco
- Altezza:310 mm
- Ø est.:340 mm