Secchi
bianco, 12 L, 300 mm, 280 mm
Codice catalogo 216-1611
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In LDPE bianco.
- Buona resistenza chimica e termica
- Con scala a incrementi di 1 litro
- Con beccuccio
Per applicazioni industriali e in laboratorio. Per applicazioni industriali e in laboratorio. Con manico in acciaio e presa in plastica.
Specifiche
- Capacità:12 L
- Colore:bianco
- Altezza:280 mm
- Ø est.:300 mm