Secchi
bianco, 9 L, 280 mm, 250 mm
Codice catalogo 216-1610
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In LDPE bianco.
- Buona resistenza chimica e termica
- Con scala a incrementi di 1 litro
- Con beccuccio
Per applicazioni industriali e in laboratorio. Per applicazioni industriali e in laboratorio. Con manico in acciaio e presa in plastica.
Specifiche
- Capacità:9 L
- Colore:bianco
- Altezza:250 mm
- Ø est.:280 mm