Orders LinkContactUsLinkComponent
Timer meccanici
Timer meccanici
Modello One hand, bianco/nero, 3 %, 72 mm
Codice catalogo KART901
Nome del fornitore:   KARTELL
Timer meccanici
Codice catalogo KART901
Nome del fornitore:  KARTELL
Timer meccanici
Timer meccanici
Modello One hand, bianco/nero, 3 %, 72 mm
Price
SFr. 52.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Two different manual timers made of ABS.
  • Mechanical movement (accuracy 3%)
  • Timing up to 60 minutes
  • Portable and pocket size
  • Round one hand model can be rewound using one hand only
  • An alarm sounds at the end of the set time
Specifiche
  • Ø:
    72 mm
  • Colore:
    bianco/nero
  • Descrizione:
    Modello One hand
  • Accuratezza:
    3 %