Orders LinkContactUsLinkComponent
Timer meccanici
Timer meccanici
Modello Clip, bianco, 3 %, 56,6×56,5×28 mm
Codice catalogo KART900
Nome del fornitore:   KARTELL
Timer meccanici
Codice catalogo KART900
Nome del fornitore:  KARTELL
Timer meccanici
Timer meccanici
Modello Clip, bianco, 3 %, 56,6×56,5×28 mm
Price
SFr. 52.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Two different manual timers made of ABS.
  • Mechanical movement (accuracy 3%)
  • Timing up to 60 minutes
  • Portable and pocket size
  • Round one hand model can be rewound using one hand only
  • An alarm sounds at the end of the set time
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Modello Clip
  • L×P×A:
    56,6×56,5×28 mm
  • Accuratezza:
    3 %