Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, with rim
Test tubes, with rim
10 ml, 100 mm, 16 mm, PP, Cylindrical
Codice catalogo KART88323
Nome del fornitore:   KARTELL
Test tubes, with rim
Codice catalogo KART88323
Nome del fornitore:  KARTELL
Test tubes, with rim
Test tubes, with rim
10 ml, 100 mm, 16 mm, PP, Cylindrical
Price
SFr. 186.00
Log in per disponibilità
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
PS or PP.
  • Disposable tubes with round or conical bottom
  • With rim
  • For laboratory use
  • Can be used in centrifuges
Certifications: IVD certified.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Tipo:
    Cylindrical
  • Capacità:
    10 ml
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    04