Tappi a pressione
naturale, 22 mm, 24 mm
Katalognr. 212-0216
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Per la chiusura di fiale e provette per campioni in vetro o in plastica.
- PE, colore naturale
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Economico
- Grandezza confezione adeguata all'uso
* conico
Technische Daten
- Ø inferiore:22 mm
- Ø superiore:24 mm
- Colore:naturale