Tappi a pressione
naturale, 16 mm, 18 mm
212-0215
: KARTELL
Per la chiusura di fiale e provette per campioni in vetro o in plastica.
- PE, colore naturale
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Economico
- Grandezza confezione adeguata all'uso
* conico
- Ø inferiore:16 mm
- Ø superiore:18 mm
- Colore:naturale
- Cat. No.:212-0215