Tappi a pressione
naturale, 14,5 mm, 16 mm
Codice catalogo 212-0214
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Per la chiusura di fiale e provette per campioni in vetro o in plastica.
- PE, colore naturale
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Economico
- Grandezza confezione adeguata all'uso
* conico
Specifiche
- Ø inferiore:14,5 mm
- Ø superiore:16 mm
- Colore:naturale