Essiccatori
Essiccatore, 250 DN, 225 mm, 285×300 mm
Codice catalogo 467-2125
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Copertura in policarbonato trasparente e base in polipropilene. Lo speciale stopper scanalato assicura che l'aria sia re-inserita molto lentamente evitando contenuti di disturbo.
- A prova di implosione
- Resistono a una pressione negativa di 740 mm Hg con perdite inferiori a 20 mm in 24 ore
- Sono forniti completi di piattaforma rimovibile per l'agente essiccante
Informations de livraison: fornito completo di rubinetto di rilascio del vuoto e guarnizione O-ring.
Specifiche
- Grandezza nominale:250 DN
- Tipo:Essiccatore
- Altezza utile:225 mm
- Ø est. × A:285×300 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice
- 467-2290Valvola di aspirazione di ricambio per gli essiccatoriLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 27.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.