Essiccatori
Essiccatore, 150 DN, 135 mm, 170×190 mm
Catalog # 467-2115
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Copertura in policarbonato trasparente e base in polipropilene. Lo speciale stopper scanalato assicura che l'aria sia re-inserita molto lentamente evitando contenuti di disturbo.
- A prova di implosione
- Resistono a una pressione negativa di 740 mm Hg con perdite inferiori a 20 mm in 24 ore
- Sono forniti completi di piattaforma rimovibile per l'agente essiccante
Delivery information: fornito completo di rubinetto di rilascio del vuoto e guarnizione O-ring.
Specifications
- Grandezza nominale:150 DN
- Tipo:Essiccatore
- Altezza utile:135 mm
- Ø est. × A:170×190 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #TipoAvailabilityPrice
- 467-2290Valvola di aspirazione di ricambio per gli essiccatoriLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 27.20
Product Information
- Catalog #TipoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #TipoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #TipoAvailabilityPrice
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..