Orders LinkContactUsLinkComponent
Drying tubes, calcium chloride
Drying tubes, calcium chloride
8-10 mm, 270 mm, 20x200 mm
Codice catalogo 468-1212
Nome del fornitore:   KARTELL
Drying tubes, calcium chloride
Codice catalogo 468-1212
Nome del fornitore:  KARTELL
Drying tubes, calcium chloride
Drying tubes, calcium chloride
8-10 mm, 270 mm, 20x200 mm
Price
7.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.
Specifiche
  • Ø×L:
    20x200 mm
  • per Ø provette:
    8-10 mm
  • Lunghezza totale:
    270 mm