Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti Büchner
Imbuti Büchner
235 ml, 80 mm
Codice catalogo 511-0008
Nome del fornitore:   KARTELL
Imbuti Büchner
Codice catalogo 511-0008
Nome del fornitore:  KARTELL
Imbuti Büchner
Imbuti Büchner
235 ml, 80 mm
Price
SFr. 25.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Robust and lightweight
  • Top and bottom can be separated for easy cleaning
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifiche
  • Capacità:
    235 ml
  • per Ø filtro:
    80 mm