Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti Büchner
Imbuti Büchner
40 ml, 42,5 mm
Codice catalogo 519-2361
Nome del fornitore:   KARTELL
Imbuti Büchner
Codice catalogo 519-2361
Nome del fornitore:  KARTELL
Imbuti Büchner
Imbuti Büchner
40 ml, 42,5 mm
Price
SFr. 18.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Robust and lightweight
  • Top and bottom can be separated for easy cleaning
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifiche
  • Capacità:
    40 ml
  • per Ø filtro:
    42,5 mm