Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling Boxes
Cooling Boxes
25 l, Antracite scuro, 230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Codice catalogo 478-0212
Nome del fornitore:   KARTELL
Cooling Boxes
Codice catalogo 478-0212
Nome del fornitore:  KARTELL
Cooling Boxes
Cooling Boxes
25 l, Antracite scuro, 230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Price
189.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cooling boxes are low temperature containers made of high impact polystyrene material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket.
  • Non-toxic
  • 100% food safe
Informazioni per l'ordine: Cooling block is available for cooling boxes.
Specifiche
  • Capacità:
    25 l
  • Colore:
    Antracite scuro
  • Dimensioni:
    230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    KART3707
    500 ml
    17,5×9×3 cm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 10.90