Drip closures
Tappo a vite con ugello da 41 mm, GL 25, Contagocce con beccuccio lungo
Codice catalogo 217-0492
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifiche
- Per:Contagocce con beccuccio lungo
- Filettatura:GL 25
- Descrizione:Tappo a vite con ugello da 41 mm
- Seq:04