Drip closures
Tappo a vite con ugello da 40 mm, GL 18, Contagocce con beccuccio lungo
217-0491
: KARTELL
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
- Per:Contagocce con beccuccio lungo
- Filettatura:GL 18
- Descrizione:Tappo a vite con ugello da 40 mm
- Seq:02