Drip closures
Tappo a vite con ugello da 19 mm, GL 32, Contagocce con beccuccio corto
Catalog # 217-0490
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifications
- Per:Contagocce con beccuccio corto
- Filettatura:GL 32
- Descrizione:Tappo a vite con ugello da 19 mm
- Seq:05