Drip closures
Tappo a vite con ugello da 19 mm, GL 25, Contagocce con beccuccio corto
217-0489
: KARTELL
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
- Per:Contagocce con beccuccio corto
- Filettatura:GL 25
- Descrizione:Tappo a vite con ugello da 19 mm
- Seq:03