Drip closures
Tappo a vite con ugello da 16 mm, GL 18, Contagocce con beccuccio corto
Codice catalogo 217-0488
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifiche
- Per:Contagocce con beccuccio corto
- Filettatura:GL 18
- Descrizione:Tappo a vite con ugello da 16 mm
- Seq:01