Orders LinkContactUsLinkComponent
Polyethylene threaded water bottle caps | Avantor
Polyethylene threaded water bottle caps
250/500 ml, 215-1331/215-1332, GL 25
Codice catalogo 217-0486
Nome del fornitore:   KARTELL
Polyethylene threaded water bottle caps
Codice catalogo 217-0486
Nome del fornitore:  KARTELL
Polyethylene threaded water bottle caps
Polyethylene threaded water bottle caps
250/500 ml, 215-1331/215-1332, GL 25
Price
SFr. 3.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE.
  • Fine tip tube
Specifiche
  • Per:
    215-1331/215-1332
  • Filettatura:
    GL 25
  • Seq:
    02
  • Per bottiglie:
    250/500 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.