Provette per microcentrifuga
1,5 ml, blu, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
Codice catalogo 211-2900
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PP.
- Ideali per microanalisi
- Resistenti a centrifugazioni fino a 14 000×g
Documents
Specifiche
- Tipo:with attached lid
- Versione:non graduated, conical bottom, non sterile
- Capacità:1,5 ml
- Colore:blu
- Seq:02