Provette per microcentrifuga
1,5 ml, incolore, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
: KARTELL
In PP.
- Ideali per microanalisi
- Resistenti a centrifugazioni fino a 14 000×g
- Tipo:with attached lid
- Versione:non graduated, conical bottom, non sterile
- Capacità:1,5 ml
- Colore:incolore
- Seq:05