Provette per microcentrifuga
1,5 ml, incolore, without lid, non graduated, conical bottom, non sterile
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
In PP.
- Ideali per microanalisi
- Resistenti a centrifugazioni fino a 14 000×g
Specifications
- Tipo:without lid
- Versione:non graduated, conical bottom, non sterile
- Capacità:1,5 ml
- Colore:incolore
- Seq:01