Vassoi da laboratorio
765×620×110 mm, 675×530×100 mm
Catalog # 216-2025
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PVC, white.
- A parete spessa e infrangibili
- Resistenti a temperature fino a 70 °C
- Superfici lisce per semplificare le operazioni di pulizia
Con scanalature sul fondo. Vassoi universali per un' ampia gamma di applicazioni. Grazie alle scanalature sul fondo, queste bacinelle sono ideali per sviluppo fotografico.
Specifications
- Esterno L×P×A:765×620×110 mm
- Seq:08
- Interno LxPxA:675×530×100 mm