Vassoi da laboratorio
600×495×100 mm, 520×420×90 mm
Codice catalogo 216-2020
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PVC, white.
- A parete spessa e infrangibili
- Resistenti a temperature fino a 70 °C
- Superfici lisce per semplificare le operazioni di pulizia
Con scanalature sul fondo. Vassoi universali per un' ampia gamma di applicazioni. Grazie alle scanalature sul fondo, queste bacinelle sono ideali per sviluppo fotografico.
Specifiche
- Esterno L×P×A:600×495×100 mm
- Seq:06
- Interno LxPxA:520×420×90 mm