Orders LinkContactUsLinkComponent
Vassoi da laboratorio
505×405×95 mm, 430×330×90 mm
  216-2014
 :   KARTELL
Vassoi da laboratorio
  216-2014
 :  KARTELL
Vassoi da laboratorio
Vassoi da laboratorio
505×405×95 mm, 430×330×90 mm
SFr. 76.60
1 * 1 ST
PVC, white.
  • A parete spessa e infrangibili
  • Resistenti a temperature fino a 70 °C
  • Superfici lisce per semplificare le operazioni di pulizia
Con scanalature sul fondo. Vassoi universali per un' ampia gamma di applicazioni. Grazie alle scanalature sul fondo, queste bacinelle sono ideali per sviluppo fotografico.
  • Esterno L×P×A:
    505×405×95 mm
  • Seq:
    05
  • Interno LxPxA:
    430×330×90 mm