Orders LinkContactUsLinkComponent
Vassoi da laboratorio | Avantor
Vassoi da laboratorio
385×325×75 mm, 320×260×70 mm
Codice catalogo 216-2012
Nome del fornitore:   KARTELL
Vassoi da laboratorio
Codice catalogo 216-2012
Nome del fornitore:  KARTELL
Vassoi da laboratorio
Vassoi da laboratorio
385×325×75 mm, 320×260×70 mm
Price
SFr. 73.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC, white.
  • A parete spessa e infrangibili
  • Resistenti a temperature fino a 70 °C
  • Superfici lisce per semplificare le operazioni di pulizia
Con scanalature sul fondo. Vassoi universali per un' ampia gamma di applicazioni. Grazie alle scanalature sul fondo, queste bacinelle sono ideali per sviluppo fotografico.
Specifiche
  • Esterno L×P×A:
    385×325×75 mm
  • Seq:
    03
  • Interno LxPxA:
    320×260×70 mm