Portavetrini
grigio, PS, 100, 280×230×35 mm
Catalog # 631-9142
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Contenitore resistente con coperchi removibili.
- Gli inserti hanno una distanza sufficiente per il prelievo semplice dei vetrini
- Inserti numerati con scheda indice corrispondente sul coperchio
- Con inserti per l'impilamento
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
Specifications
- N. di vetrini:100
- Colore:grigio
- Materiale:PS
- L×P×A:280×230×35 mm