Portavetrini
grigio, PS, 50, 97×230×35 mm
N° de catalogue 631-9141
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
Contenitore resistente con coperchi removibili.
- Gli inserti hanno una distanza sufficiente per il prelievo semplice dei vetrini
- Inserti numerati con scheda indice corrispondente sul coperchio
- Con inserti per l'impilamento
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
Spécifications
- N. di vetrini:50
- Colore:grigio
- Materiale:PS
- L×P×A:97×230×35 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.