Supporti per imbuti
2 funnels
Codice catalogo 221-1262
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP, bianco, infrangibile
- Per imbuto Ø 50-120 mm
- Con dispositivo per fissaggio su aste con Ø 8-14 mm
- Dotato di adattatore per diverse misure
Specifiche
- Per:2 funnels
- Seq:02