Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativi completi
Stativi completi
Modello B, 300×150 mm
Codice catalogo 241-3216
Nome del fornitore:   KARTELL
Stativi completi
Codice catalogo 241-3216
Nome del fornitore:  KARTELL
Stativi completi
Stativi completi
Modello B, 300×150 mm
Price
SFr. 148.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Base in PP con aste in acciaio cromato. Ideale per l'utilizzo con pinze per burette, supporto per imbuti o per imbuti separatori. Non è consigliato per carichi maggiori.
  • Le barre lunghe 250 mm, con Ø di 12 mm possono essere avvitate l'una sull'altra per raggiungere l'altezza desiderata
  • Modello A: base da 300×150×15 mm con foro centrale
  • Modello B: base da 300×150×15 mm con foro decentrato frontale
Ordering information: comprende due aste da 250×12 mm. Ulteriori aste possono essere ordinate come opzione.
Specifiche
  • Descrizione:
    Modello B
  • L×L:
    300×150 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Asta di ricambio, in acciaio cromato, 12×250 mm
    Asta di ricambio, in acciaio cromato, 12×250 mm
    241-3217
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 61.90