Microplates, 96-well
Piastre a 96 pozzetti, fondo conico (V), confezionate singolarmente, trasparente, 288 µl, 96
Codice catalogo KART2622
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
- Aseptic or sterile
- Single-wrapped
: PS covers are sold separately.
Specifiche
- N. di pozzetti:96
- Volume:288 µl
- Colore:trasparente
- Descrizione:Piastre a 96 pozzetti, fondo conico (V), confezionate singolarmente
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Coperchio per micropiastra, PS
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Coperchi per piastre per microtitolazione da 96 pozzetti, in PS, steriliCoperchi per piastre per microtitolazione da 96 pozzetti, in PS, steriliKART2623/SLog in per disponibilità1 * 50 ST - SFr. 87.00