Cilindri graduati
1000 ml, 10,0 ml, 439 mm, 10,0 ± ml
Catalog # 612-4066
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
In PP traslucido, forma alta.
- Con beccuccio, base pentagonale e graduazioni blu in rilievo
- Autoclavabile a +121 °C, resistenza a temperature fino a +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Parte 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Capacità:1000 ml
- Altezza:439 mm
- Divisione:10,0 ml
- Tolleranza:10,0 ± ml