Essiccatori
Essiccatore, 200 DN, 175 mm, 235×230 mm
Codice catalogo 467-2120
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Copertura in policarbonato trasparente e base in polipropilene. Lo speciale stopper scanalato assicura che l'aria sia re-inserita molto lentamente evitando contenuti di disturbo.
- A prova di implosione
- Resistono a una pressione negativa di 740 mm Hg con perdite inferiori a 20 mm in 24 ore
- Sono forniti completi di piattaforma rimovibile per l'agente essiccante
Delivery information: fornito completo di rubinetto di rilascio del vuoto e guarnizione O-ring.
Specifiche
- Grandezza nominale:200 DN
- Tipo:Essiccatore
- Altezza utile:175 mm
- Ø est. × A:235×230 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice
- 467-2290Valvola di aspirazione di ricambio per gli essiccatoriLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 27.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice