Cuvette monouso
Disposable cuvettes with four clear faces, Macro, 280 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PMMA
Codice catalogo 634-8530
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Cuvette monouso realizzate in polistirene ottico (PS) o in PMMA con valore di trasmissione a 300 nm del 70%.
- 44,5 to 45 mm height
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Macro
- Volume:4,5 ml
- Materiale finestra:PMMA
- Descrizione:Disposable cuvettes with four clear faces
- Altezza:45 mm
- Seq:008
- Range di misura:280 – 800 nm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tappo, LDPE, per cuvette con apertura quadrata, 10×10 mmTappo, LDPE, per cuvette con apertura quadrata, 10×10 mm634-8538Log in per disponibilità1 * 5.000 ST - SFr. 445.00