Cuvette monouso
Disposable cuvettes, Semi-micro, 280 – 800 nm, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, PMMA
634-8533
: KARTELL
Cuvette monouso realizzate in polistirene ottico (PS) o in PMMA con valore di trasmissione a 300 nm del 70%.
- 44,5 to 45 mm height
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:2,5 ml
- Materiale finestra:PMMA
- Descrizione:Disposable cuvettes
- Altezza:45 mm
- Seq:006
- Range di misura:280 – 800 nm