Cuvette monouso
Disposable cuvettes with two clear faces, Macro, 280 – 800 nm, 44,5 mm, 4,5 ml, 10 mm, PMMA
Catalog # 634-8536
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Cuvette monouso realizzate in polistirene ottico (PS) o in PMMA con valore di trasmissione a 300 nm del 70%.
- 44,5 to 45 mm height
Specifications
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Macro
- Volume:4,5 ml
- Materiale finestra:PMMA
- Descrizione:Disposable cuvettes with two clear faces
- Altezza:44,5 mm
- Seq:007
- Range di misura:280 – 800 nm
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 634-8538Tappo, LDPE, per cuvette con apertura quadrata, 10×10 mmLog in for availability1 * 5.000 ST - SFr. 445.00