Cilindri graduati
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml
Codice catalogo 612-0952
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma alta.
- Con beccuccio, base pentagonale e graduazione bianca in rilievo
- Privi di menisco, eccellente resistenza chimica
- Utilizzabili con liquidi fino a 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Parte 2
Documents
KART1572_TDS_EN KART1573_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:25 ml
- Altezza:195 mm
- Divisione:0,5 ml
- Tolleranza:0,5 ± ml