Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette
8, 20 mm, 220×54×65,5 mm
  212-6896
 :   KARTELL
Rack per provette
  212-6896
 :  KARTELL
Rack per provette
Rack per provette
8, 20 mm, 220×54×65,5 mm
SFr. 15.70
1 * 1 ST
In PP bianco.
  • Good thermal and chemical resistance
  • Can be used in water baths
  • The tubes contents are always visible
Ideale per le titolazioni.
  • per Ø provette:
    20 mm
  • N. di fori:
    8
  • L×P×A:
    220×54×65,5 mm
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 212-6897
    Supporto per unire 2 portaprovette, 202×156×13,5 mm
    1 * 1 ST - SFr. 16.80