Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilindri graduati
Cilindri graduati
2000 ml, 50 ml, 369 mm, 92 mm
Catalog # 612-4007
Supplier:   KARTELL
Cilindri graduati
Catalog # 612-4007
Supplier:  KARTELL
Cilindri graduati
Cilindri graduati
2000 ml, 50 ml, 369 mm, 92 mm
Price
SFr. 66.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma bassa, autoclavabile.
  • Con beccuccio, base circolare e graduazioni bianche in rilievo
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza a temperature fino a 170 °C
Specifications
  • Ø:
    92 mm
  • Capacità:
    2000 ml
  • Altezza:
    369 mm
  • Divisione:
    50 ml