Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilindri graduati
Cilindri graduati
250 ml, 10 ml, 263 mm, 45,5 mm
Codice catalogo 612-4004
Nome del fornitore:   KARTELL
Cilindri graduati
Codice catalogo 612-4004
Nome del fornitore:  KARTELL
Cilindri graduati
Cilindri graduati
250 ml, 10 ml, 263 mm, 45,5 mm
Price
28.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma bassa, autoclavabile.
  • Con beccuccio, base circolare e graduazioni bianche in rilievo
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza a temperature fino a 170 °C
Documents
Specifiche
  • Ø:
    45,5 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    263 mm
  • Divisione:
    10 ml